Anti-SDHB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB28696EA 518 EUR InStock
ABNOPAB28696
Anti-SDHB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SDHB, subunit B.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:500-1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Type: Primary
Antigen: SDHB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité