Anti-S100 A8 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOH00006279-B02PEA 394 EUR InStock
ABNOH00006279-B02P
Anti-S100 A8 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human S100A8 protein.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: S100 A8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité