Anti-SCNN1A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB28766EA 643 EUR InStock
ABNOPAB28766
Anti-SCNN1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant Rat Scnn1a.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:400; Immunohistochemistry Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: SCNN1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité