Anti-GDF5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F4]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00008200-M06EA 394 EUR InStock
ABNOH00008200-M06
Anti-GDF5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F4]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant GDF5.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: GDF5
Clonality: Monoclonal
Clone: 1F4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité