Anti-STK39 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29219EA 419 EUR InStock
ABNOPAB29219
Anti-STK39 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human STK39.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: STK39
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité