Anti-ANKS3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B2]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00124401-M05EA 394 EUR InStock
ABNOH00124401-M05
Anti-ANKS3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant ANKS3.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ANKS3
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité