Anti-KLF10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D12]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00007071-M56EA 394 EUR InStock
ABNOH00007071-M56
Anti-KLF10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D12]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant KLF10.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: KLF10
Clonality: Monoclonal
Clone: 4D12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité