Anti-RARRES2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F6]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00005919-M19EA 394 EUR InStock
ABNOH00005919-M19
Anti-RARRES2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2F6]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant RARRES2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: RARRES2
Clonality: Monoclonal
Clone: 2F6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité