Anti-ETS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29261EA 419 EUR InStock
ABNOPAB29261
Anti-ETS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human ETS1.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:100~1:200; Immunohistochemistry: 1:50~1:100; Western Blot: 1:500~1:1000
Type: Primary
Antigen: ETS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité