Anti-Rasgrf1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29271EA 419 EUR InStock
ABNOPAB29271
Anti-Rasgrf1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of Mouse Rasgrf1.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:50~1:100
Type: Primary
Antigen: Rasgrf1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité