Anti-TGFBR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29283EA 419 EUR InStock
ABNOPAB29283
Anti-TGFBR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human TGFBR2.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:50~1:100
Type: Primary
Antigen: TGFBR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité