Combinaisons, Hopen®
Fournisseur: KOLMI HOPEN
40.001/05 40.001/04 40.001/03 40.001/02
HOPE40.001/05EA 69.4 EUR InStock
HOPE40.001/05 HOPE40.001/04 HOPE40.001/03 HOPE40.001/02
Combinaisons, Hopen®
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons à usage unique sont fabriquées à partir de PP respirant.
  • Polypropylène très léger et respirant
  • Poignets, chevilles et capuche élastiqués
  • Avec fermeture à glissière (sans rabat)
Idéales pour une utilisation dans les industries chimiques et pétrochimiques, pour les applications alimentaires, les applications industrielles et de nettoyage non dangereuses.
Poids : 40 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité