Combinaisons résistant aux produits chimiques, HOP'SAFE EXTRA
Fournisseur: KOLMI HOPEN
40.070/L 40.070/M 40.070/XL 40.070/XXL
HOPE40.070/L HOPE40.070/M HOPE40.070/XL HOPE40.070/XXL
Combinaisons résistant aux produits chimiques, HOP'SAFE EXTRA
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons en tissu SMS respirant avec membrane en PE microporeuse et étanche offrent une bonne protection contre les aérosols liquides et les particules aériennes solides de produits chimiques ainsi qu'une protection limitée contre la brume liquide. Elles protègent non seulement l'utilisateur mais également les produits et processus de toute contamination.
  • Poignets, chevilles, taille et capuche élastiqués
  • Avec fermeture éclair à rabat
  • Coutures externes pour plus de confort
  • Légères et souples, perméables à l'air et à la vapeur d'eau
  • Bonne résistance aux déchirures et aux frottements
  • Protection électrostatique : 2,49×109 Ω
Idéales pour une utilisation dans l'industrie chimique, pétrochimique, la maintenance industrielle et l'industrie pharmaceutique.
Poids : 65 g/m²
Certifications: Type 4B/5B/6B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126 ; Cat. III
Conditionnement: Emballage individuel.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité