Combinaisons, Hopen®
Fournisseur: KOLMI-HOPEN
40.101/04 40.101/05 40.101/03 40.101/06 40.101/02
HOPE40.101/04EA 79.5 EUR InStock
HOPE40.101/04 HOPE40.101/05 HOPE40.101/03 HOPE40.101/06 HOPE40.101/02
Combinaisons, Hopen®
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons à usage unique sont fabriquées à partir de PP respirant.
  • Polypropylène très léger et respirant
  • Avec col, élastiques aux poignets et chevilles
  • Avec fermeture à glissière (sans rabat)
Idéales pour une utilisation dans les industries chimiques et pétrochimiques, pour les applications alimentaires, les applications industrielles et de nettoyage non dangereuses.
Poids : 40 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité