Allergen lateral flow IIR
Fournisseur: HYSERVE GMBH & CO. KG
1500001 1500002 1500003 1500004
SCIL1500001EA 350 EUR InStock
SCIL1500001 SCIL1500002 SCIL1500003 SCIL1500004
Allergen lateral flow IIR
Tests microbiologiques Tests sur les anticorps Tests sur membrane
To detect allergen in highly processed foods by special extraction solution and unique antibody. This lateral-flow test is a high-performance qualitative assay.
  • Easy to use and fast assay
  • Available for various samples
  • 20 sticks/kit
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité