Bouffant caps, Hopen®
Fournisseur: KOLMI-HOPEN
70.112 70.113 70.111
HOPE70.112EA 29.5 EUR InStock
HOPE70.112 HOPE70.113 113-8613
Bouffant caps, Hopen®
Vêtements à usage unique
Ces charlottes jetables en PP sont parfaites pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et l'industrie de l'hygiène.
  • Couvrent les cheveux comme requis par les normes HACCP
  • Double élastique pour le confort et un ajustement parfait
  • Disponibles dans différentes couleurs
  • Conditionnées dans un distributeur pratique qui peut également contenir d'autres articles
Poids : 12 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité