Viabank™ Bacterial Storage Beads
Fournisseur: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
MWVIB MWVIG MWVIY MWVIR MWVIM
MEDWMWVIBEA 313 EUR InStock
MEDWMWVIB MEDWMWVIG MEDWMWVIY MEDWMWVIR MEDWMWVIM
Viabank™ Bacterial Storage Beads
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Viabank™ bacterial storage beads for long term storage of microorganisms at low temperatures.
  • Twenty glass beads per vial
  • Coloured caps match colour of beads
  • Available in multi coloured packs of red, yellow, green and blue or singular packs of each colour
  • Individual beads can be removed while frozen at any time for establishing fresh cultures
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité