Oxoid™ Antimicrobial Susceptibility Disk Dispenser
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
ST6090 ST8090 ST8100 ST9100
OXOIST6090EA 669 EUR InStock
OXOIST6090 OXOIST8090 OXOIST8100 OXOIST9100
Oxoid™ Antimicrobial Susceptibility Disk Dispenser
Tests microbiologiques Tests sur les antibiotiques
Place antimicrobial susceptibility disks onto your media of choice when carrying out manual antimicrobial susceptibility testing methods using a self-tamping Thermo Scientific™ Oxoid™ antimicrobial susceptibility disk dispenser.
  • Accurate
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité