Punches for sample collection cards, Whatman Uni-Core™
Fournisseur: QIAGEN
WB100028 WB100029 WB100039 WB100040 WB100074 WB100073 WB100076 WB100078 WB100082
512-0018EA 75.4 EUR InStock
512-0018 512-0019 512-0637 512-0638 QIAGWB100074 QIAGWB100073 QIAGWB100076 QIAGWB100078 QIAGWB100082
Punches for sample collection cards, Whatman Uni-Core™
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Manual Uni-Core™ punchers have a sharp, stainless steel cutting edge. The disposable model is designed to provide up to 500 punches cleanly and effectively. The use of the recommended punch procedure minimises the risk of sample carryover between cards. The companion cutting mat (available separately) allows for clean sample cuts and extends the life of the cutting tip.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité