L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cutting mat for punches for sample collection cards, Uni-Core™, Whatman™
Fournisseur: QIAGEN
WB100020 WB100088
512-1069EA 11.3 EUR InStock
512-1069 QIAGWB100088
Cutting mat for punches for sample collection cards, Uni-Core™, Whatman™
Planches de dissection
The cutting mat ensures clean sample cuts from FTA®/FTA® Elute cards and extends the life of the punch cutting tip.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité