Anti-pan synuclein Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biosensis
BSENS-044-100EA 312 EUR InStock
BSENS-044-100
Anti-pan synuclein Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
NULL
Overlap specific immunohistochemical staining of alpha-, beta- and gamma synucleins
Application Information:
IHC, WB. A concentration of 3 µg/ml is recommended for immunohistochemistry (frozen & paraffin embedded sections) and 1 µg/ml for western blot. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
Type: Primary
Antigen: pan synuclein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: aa 11-22 Human alpha-, beta-, and gamma synuclein proteins
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité