Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Red Fluorescent Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: B25]

Fournisseur: Biosensis
BSENM-1315-100EA 341 EUR InStock
BSENM-1315-100
Anti-Red Fluorescent Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: B25]
Anticorps
Designed to detect Red Fluorescent Protein (RFP) and its variants in ELISA (sandwich or capture), immunoblotting, immunoprecipitation and immunohistochemistry.

Designed to detect Red Fluorescent Protein (RFP) and its variants in ELISA (sandwich or capture), immunoblotting, immunoprecipitation and immunohistochemistry. Western Blotting (WB), Immunohistochemistry (IHC) and Immunoprecipitation (IP). Suggested starting dilutions are as follows: WB at 1:1,000, IP at 5 µg/mg lysate and IHC at 1:200. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
Application Information:
Western Blotting (WB), Immunohistochemistry (IHC) and Immunoprecipitation (IP). Suggested starting dilutions are as follows: WB at 1:1,000, IP at 5 µg/mg lysate and IHC at 1:200. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Tag
Antigen: Red Fluorescent Protein
Clonality: Monoclonal
Clone: B25
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité