Anti-V5 Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: BE10]
Fournisseur: Biosensis
BSENM-1317-100EA 341 EUR InStock
BSENM-1317-100
Anti-V5 Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: BE10]
Anticorps
The V5 epitope corresponds to a region from Simian Virus Type 5 (SV5).
Antibody detects V5-tagged fusion protein.
Application Information:
Western Blotting (WB), Immunohistochemistry (IHC) and ELISA. Suggested dilutions for WB at 1:500 - 1:1000, ELISA at 1:5,000-10,000 and IHC at 1:50-1:100. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
Type: Tag
Antigen: V5 Tag
Clonality: Monoclonal
Clone: BE10
Conjugation: Unconjugated
Epitope: GKPIPNPLLGLDST
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité