Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neurofilament Light Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
BSENC-1390-50EA 302 EUR InStock
BSENC-1390-50
Anti-Neurofilament Light Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Neurofilaments are composed of three intermediate filament proteins: light (~68 kDa), medium (~160 kDa) and heavy (~200 kDa), which are involved in the maintenance of the neuronal caliber. Neurofilament light (NF68 or NF-L) is the most abundant of the three proteins.

The specificity of this antibody has been confirmed by IC and western blot. The antibody reacts excellently in western blots against extracts of rat spinal cord, brain stem, and other brain regions.
Application Information:
Western Blotting (WB) and Immunocytochemistry (IC). A dilution of 1:5,000 - 1:10,000 is recommended for WB. A dilution of 1:1,000 - 1:5,000 is recommended for IC. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Neurofilament Light
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Multiple points of reactivity likely because of the polyclonal nature of the antibody
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Rat, Mouse, Cat, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité