Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Fatty acid-binding Protein Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
BSENC-1527-100EA 312 EUR InStock
BSENC-1527-100
Anti-Fatty acid-binding Protein Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Fatty acid-binding protein, adipocyte (ALBP) is a lipid transport protein which binds long chain fatty acids and other hydrophobic ligands and delivers them to their receptors in the nucleus. ALBP is found in the cytoplasm and nucleus of adipocytes.

This antibody detects human Fatty acid-binding protein, adipocyte at approx 16 kDa. The antibody may detect ALBP from other species because of protein homology
Application Information:
WB. Suggested dilution of 1:2,000-1:5,000. Biosensis recommends that the optimal working dilution should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Fatty acid-binding Protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Maps to amino acids 97-111 of Human FABP4 protein
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité