L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bostwick consistometers
Fournisseur: ENDECOTTS
ZXCON-CON1 ZXCON-CON3
ENDEZXCON-CON1EA 1340 EUR InStock
ENDEZXCON-CON1 ENDEZXCON-CON3
Bostwick consistometers
Viscosimètres Coupes à écoulement
Bostwick consistometers are durable stainless steel instrument for accurately checking laboratory or production samples against consistency, viscosity or flow rate standards.
  • Consistent platform for test
  • Requires up to 100 ml of sample
  • Leveling screws and spirit level enable accurate set up
Used in chemical, paint, cosmetic and food processing industries.
Certifications: R-81294D and ASTM F1080-93
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité