Brosses, en poils de chameau
Fournisseur: Hach
HACH2103200EA 4.3 EUR InStock
HACH2103200
Brosses, en poils de chameau
Brosses
Brosse en poils de chameau, avec manche en métal. Idéale pour le nettoyage des instruments délicats.
  • Soft, brown hair is cemented into a metal holder
  • Hairs are cut to the same length: 14 mm (0,5")
  • Can be attached to the Hach micro spatula (HACH1225600)
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité