Combinaisons, SMS, à capuche
Fournisseur: VWR Collection
113-9314EA 0 EUR InStock
113-9314 113-8331 113-8332 113-8333 113-8334 113-9315 113-8335 113-9316 113-9317 113-9318
Combinaisons, SMS, à capuche
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons à usage unique sont en SMS non tissé. Idéales pour une utilisation en environnements non dangereux, tels que la transformation agro-alimentaire. Conviennent pour le contact alimentaire.
  • Avec capuche et fermeture à glissière
  • Taille, poignets et chevilles élastiqués
  • Sans couvre-chaussures
  • Sans latex
Poids: 50 g/m²
Couleur: blanc/bleu
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité