Wipes for general applications, zetMedica®
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
11007-00-15 11007-00-5
115-2518EA 170 EUR InStock
115-2518 115-2598
Wipes for general applications, zetMedica®
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
These layered cellulose wipes feature a rectangular shape, the surface is therefore particularly large. This makes them ideal for general use in nursing and care facilities.
  • Tear resistant
  • Bleached
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité