Filter vials, SINGLE StEP™
Fournisseur: Restek
25891 25893 25894 25896 25897 25895 28306
REST25891EA 330 EUR InStock
REST25891 REST25893 REST25894 REST25896 REST25897 REST25895 REST28306
Filter vials, SINGLE StEP™
Filtres Dispositifs de filtration sans seringue
Standard filter vials are recommended for samples containing less than 10% solid particulates and also offers fast sample filtration with a squeeze of the fingers. Fit most standard 12×32 mm autosamplers, including UHPLC instruments. Nylon, PES, PTFE and PVDF membranes.
  • Minimise sample loss by eliminating multiple transfers
  • Colour coded caps allow easy identification of 0,2 μm or 0,45 μm membranes in PVDF, PTFE, PES or nylon
  • Pre-slit PTFE/silicone caps help eliminate broken autosampler needles and cored septa
  • Rugged PP vial houses insert with 450 μl loading capacity and low dead volume 120 μl
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité