Reagent bottles, wide neck, with screw cap, Corning®
Fournisseur: Corning
Corning®
CORN1500P-250EA 92.19 EUR InStock
CORN1500P-250 CORN1500P-1L CORN1500P-2L CORN1500P-500
Reagent bottles, wide neck, with screw cap, Corning®
Flacons Flacons en plastique
PP, translucent, with PP screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Can be used anywhere in the laboratory, as well as for collecting samples. Wide opening allows rapid filling and dispensing of powders, pastes and liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité