Repetitive pipette, Multipette® E3 / E3x
Fournisseur: EPPENDORF
4987000.010 4987000.029 4987000.371 4987000.380
613-3892EA 732 EUR InStock
613-3892 613-3893 613-5189 613-5190
Repetitive pipette, Multipette® E3 / E3x
Pipettes Pipettes à répétition
Cette pipette permet un pipetage précis de 1 μl à 50 ml et permet d'accélérer et de faciliter les longues séries de pipetages. Le liquide aspiré peut être distribué jusqu'à 100 fois sans remplissage, ce qui fait de l'outil Multipette® un outil idéal pour le remplissage de plaques ou de grandes séries de tubes (p. ex. les kits de purification d'acide nucléique).
  • À utiliser avec les Eppendorf Combitips advanced®: reconnaissance automatique des pointes pour simplifier l'utilisation
  • La vitesse de distribution définie améliore la reproductibilité des résultats, huit niveaux de vitesse différents permettent la vitesse optimale pour chaque application
  • Un bouton d'éjection des pointes permet une utilisation d'une seule main
  • La puce RFID contient toutes les données pertinentes relatives à la pipette (n° de série , volume de distribution, réglage d'usine, etc.)
  • Grand écran couleur à contraste optimisé avec disposition claire de tous les paramètres réglables, facile à lire
  • Le logiciel présente tous les paramètres sélectionnés en un clin d'œil ; navigation logicielle intuitive éprouvée
  • Affichage en 9 langues différentes
Modes de fonctionnement :
Modèle E3 : distribution, distribution automatique, pipetage
Modèle E3x : distribution, distribution automatique, pipetage, aspiration, titrage, distribution séquentielle, mode combiné aspiration et distribution
* Compatibilité avec Windows 7/8/Vista
Information de livraison: Supplied with Combitips advanced® assortment pack (one Combitip of each size).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité