Feuille de thermoscellage, PeelASeal Foil™
Fournisseur: iST Scientific Ltd
IST-104-078SS IST-104-115TR IST-104-115SR IST-104-115LR IST-104-078TR IST-104-078SR IST-104-078TS IST-104-078LS IST-104-078LR
731-0552EA 107 EUR InStock
731-0552 731-0554 731-0550 731-0549 731-0553 731-0548 731-0555 731-0551 731-0547
Feuille de thermoscellage, PeelASeal Foil™
Scellés Microplaque Sceaux
Feuille stratifiée décollable pour plaques en polypropylène. Idéale pour le stockage de composés à court terme, à basse température, PCR, pour le stockage de composés à température ambiante et à court terme (moins de 5 jours).
  • Décollable (à partir de –80 °C)
  • Non perforable
  • Résistance aux solvants modérée avec une bonne barrière liquide
  • Plage d'intégrité du scellage : -80 à 110 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité