Feuille de thermoscellage, ThermASeal Foil™
Fournisseur: iST Scientific Ltd
IST-108-115TR IST-108-078LR IST-108-078LS IST-108-078SR IST-108-078SS IST-108-078TR IST-108-078TS IST-108-115LR IST-108-115SR
731-0590EA 57.6 EUR InStock
731-0590 731-0583 731-0587 731-0584 731-0588 731-0589 731-0591 731-0585 731-0586
Feuille de thermoscellage, ThermASeal Foil™
Scellés Microplaque Sceaux
Feuille de liaison solide, décollable pour les plaques en polypropylène. Idéale pour PCR, en particulier les thermocycleurs d'eau, pour le stockage de solvants et d'autres composés organiques, y compris les acides et alcalins, également pour le stockage à long terme et le transport à basse température.
  • Non perforable
  • Idéal pour les thermocycleurs d'eau
  • Bonne résistance aux solvants, notamment le DMSO
  • Plage d'intégrité du scellage : -200 à 110 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité