Feuille de thermoscellage, ClearASeal Weld™
Fournisseur: IST Scientific
ClearASeal Weld™
731-0499EA 57.6 EUR InStock
731-0499 731-0545 731-0546 731-0495 731-0496 731-0497 731-0498 731-0493 731-0494
Feuille de thermoscellage, ClearASeal Weld™
Scellés Microplaque Sceaux
Film de liaison solide, transparent, pour thermocycleurs d'eau. Idéal pour qPCR, PCR (cycle thermique au bain-marie), le stockage, l'inspection des échantillons, l'élimination de matières dangereuses, le recours au DMSO.
  • Non perforable et non décollable
  • Joint permanent (pour plaques en PP) avec résistance aux solvants
  • Bonne clarté optique
  • Plage d'intégrité du scellage : -80 à +110 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité