L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Urine test strips, urinalysis
Fournisseur: SURESCREEN
RS10/100 RS11/50 RS2/50 RS7/25 RS8/100 RS8/25 RS8/50
SURERS10/100EA 16.6 EUR InStock
SURERS10/100 SURERS11/50 SURERS2/50 SURERS7/25 SURERS8/100 SURERS8/25 SURERS8/50
Urine test strips, urinalysis
Systèmes de diagnostic clinique Réactifs et Kits de diagnostic clinique
To determine health function from a urine sample. Parameters can include:
  • Ascorbic acid
  • Glucose
  • Bilirubin
  • Ketones
  • Specific gravity
  • Blood
  • pH
  • Protein
  • Urobilinogen
  • Nitrates
  • Leukocytes
The test strip features various colour change pads that indicate correct concentrations of various markers in a urine sample. Test strip is submerged in a urine sample for a few seconds before being compared with the results chart to measure any change in colour.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité