Temperature measuring for urine
Fournisseur: SureScreen Diagnostics
SURETEMP
700-9660EA 48.6 EUR InStock
700-9660
Temperature measuring for urine
Tests pour le dépistage de drogue
For use with the standard collection cup, and used to show if a urine sample is within range of body temperature.
  • Samples outside this temperature range could have been adulterated
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité