Bandage mull
Fournisseur: Hartmann
HART206406/3EA 49.2 EUR InStock
HART206406/3 HART2064072
Bandage mull
Matériel de premiers secours Pansements
Mull for making individual bandages and wound dressings.
  • 20 threads
  • Laid 8-fold in zigzag layers to a width of 10 cm
  • Good purity and absorbency
Certifications: EN 14079
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité