Double channel thermometers
Fournisseur: MOINEAU
2906TM 2041T
MOIN2906TMEA 48.7 EUR InStock
MOIN2906TM MOIN2041T
Double channel thermometers
Thermomètres Thermomètres numériques
These 2-channel thermometers feature an electronic digital LCD with dual display of internal and extrenal temperatures.
  • Self-standing or wall mountable
  • Programmable high and low alarms (model 2041T only)
  • Max./Min. memory
  • External sensor according to IP67 (model 2906TM only)
External sensors feature a 1 m cable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité