Hydromètres selon Baumé
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3002502 3002506 3002505-20 3002505 3002504-20 3002504 3002503-20 3002502-20 3002507-20 3002501-20 3002501 3002503 3002506-20 3002507 3002525
SCNL3002502EA 130 EUR InStock
SCNL3002502 SCNL3002506 SCNL3002505-20 SCNL3002505 SCNL3002504-20 SCNL3002504 SCNL3002503-20 SCNL3002502-20 SCNL3002507-20 SCNL3002501-20 SCNL3002501 SCNL3002503 SCNL3002506-20 SCNL3002507 SCNL3002525
Hydromètres selon Baumé
Hydromètres
Fabriqué en plastique de haute qualité (polycarbonate), chaque hydromètre est réglé avec précision et soumis à des contrôles qualité stricts.
  • Protection contre la casse (pas de bris de verre)
  • Haute transparence avec échelles faciles à lire
  • Haute précision et reproductibilité
Limite d'erreur : ±0,2 Bé
Certifications: Appareil de mesure adapté aux aliments (HACCP).
Informations de commande: Disponible avec certificat d'étalonnage d'usine sur demande.
Conditionnement: En pochette carrée en plastique portant le numéro de série.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité