Hydromètres pour chlorure de sodium
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
30025112 3002511
SCNL30025112EA 130 EUR InStock
SCNL30025112 SCNL3002511
Hydromètres pour chlorure de sodium
Hydromètres
Made of high quality plastics, these hydrometers are designed for measurements in salt solutions.
  • Breakage protected (no glass breakage)
  • High transparency with easy-to-read scales
  • High precision and reproducibility
Suitable for applications in food, pharmaceutical and cosmetic industries.
Informations de commande: A works calibration certificate is available on request.
Conditionnement: In a square plastic sleeve.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité