VWR®, Tubes de culture avec bouchons à vis en PP noirs
Fournisseur: VWR Collection
212-0656EA 36.5 EUR InStock
212-0656 212-0657 212-0658 212-0659
VWR®, Tubes de culture avec bouchons à vis en PP noirs
Tubes Tubes de culture
Fabriqués en verre sodocalcique transparent.
  • Filetage GL
  • Épaisseur de paroi 1 mm (±0,04 mm)
  • Haute résistance chimique et mécanique
Attention: Remarque: les bouchons ne sont pas autoclavables.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité