VWR®, Piluliers avec capsule à pression
Fournisseur: VWR Collection
216-1758EA 46.1 EUR InStock
216-1758 216-1759 216-1760 216-1770 216-1776 216-1777 216-1778 216-1782
VWR®, Piluliers avec capsule à pression
Fioles
Verre sodo-calcique, transparent.
  • Parfaits pour le stockage de médicaments tels que les liquides, poudres ou capsules
  • Ne conviennent pas aux applications impliquant de la chaleur
Information de livraison: Livré sur des plateaux pratiques et sécurisants. Capsules à pression en PE inclus.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité