Membrane filtration set
Fournisseur: Hach
HACHLCW904EA 188 EUR InStock
HACHLCW904 HACHLCW916
Membrane filtration set
Filtres Filtres-seringue
This membrane filtration set can be used for filtration of turbid samples for the determination of dissolved ingredients.
Information de livraison: The set contains 50 syringe filters and one disposable 10 ml syringe.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité