Cytology funnels, Cytofunnel®, for SHANDON Cytospin® 4
Fournisseur: Epredia
5991040 1102548
SHAN5991040EA 297 EUR InStock
SHAN5991040 SHAN1102548
Cytology funnels, Cytofunnel®, for SHANDON Cytospin® 4
Entonnoirs Chambres cytologiques
These disposable funnels are used for the shandon Cytofunnel® sample chambers.
  • Pre attached with white filter card
  • Ideal for sample volume up to 0,5 ml
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité