Distributeurs adaptables sur flacon, Dispensette® S organique
Fournisseur: Brand
4630130 4630131 4630140 4630141 4630150 4630151 4630160 4630161 4630170 4630171 4630230 4630231 4630240 4630241 4630290 4630291 4630330 4630331 4630340 4630341 4630350 4630351 4630360 4630361
613-5330EA 380 EUR InStock
613-5330 613-5331 613-5332 613-5333 613-5334 613-5335 613-5336 613-5337 613-5338 613-5339 613-5340 613-5341 613-5342 613-5343 613-5344 613-5345 613-5346 613-5347 613-5348 613-5349 613-5350 613-5351 613-5352 613-5353
Distributeurs adaptables sur flacon, Dispensette® S organique
Distributeurs pour flacons
Volume fixe ou variable, réglage analogique ou par Digital Easy Calibration.
  • Avec ou sans vanne de recirculation
  • Autoclavables à +121 °C
  • Trois modèles différents de réglage du volume disponibles: fixe (volume fixe pour applications standard; réglage de l'étalonnage simple avec outil inclus) et analogique (affichage de volume analogique, réglage de volume rapide; réglage d'étalonnage simple avec outil inclus)
  • Digital EASY CALIBRATION: affichage numérique facile à lire; volume de distribution pouvant être défini de manière précise et reproductible. Technique d'étalonnage facile pour un réglage en quelques secondes sans outil; modification des réglages usine automatiquement indiquée
  • Marquage DE-M
  • Étalonnage et réglages faciles pour garantir la conformité aux normes ISO 9001 et aux directives BPL; modification des réglages usine automatiquement indiquée
La Dispensette® S organique est idéale pour la distribution de solvants organiques: par ex. les hydrocarbures chlorés et fluorés comme le trichlorotrifluoroéthane et le dichlorométhane, ou les acides concentrés comme HCl et HNO₃ (sauf le HF), ainsi que l'acide trifluoroacétique (TFA), le tétrahydrofurane (THF) et les peroxydes. Pour la distribution d'acide fluorhydrique (HF), il est recommandé d'utiliser le distributeur adaptable sur flacon pour analyse des traces Dispensette® S avec un ressort de vanne en platine-iridium. Les parties en contact avec le liquide sont en verre borosilicaté, céramique, tantale, ETFE, FEP, PFA, PTFE et PP (capuchon de sécurité du tuyau de vidange). Code couleur: jaune.
* Volumes fixes spéciaux: 0,5 - 100 ml (veuillez préciser lors de la commande)!
Informations de commande: Dispensette® S organique fournie avec marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, tuyau de recirculation (en option), outil de montage et adaptateurs en PP.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité