Circular spacers
Fournisseur: PerkinElmer
51001135 51001137 51001140 51001141
PERC51001135EA 152 EUR InStock
PERC51001135 PERC51001137 PERC51001140 PERC51001141
Circular spacers
Espaceurs
These circular spacers are designed to be used for the analysis of less viscous samples.
  • Available in 0,025 to 0,500 mm thickness
Since the demountable cells uses the circular windows, circular spacers should be used.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité