DNA markers
Fournisseur: LONZA
50461 50471
LONZ50461EA 321 EUR InStock
LONZ50461 LONZ50471
DNA markers
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
DNA marker is for rapid size estimation of PCR products and restriction fragments. DNA can be visualised by ethidium bromide staining or kinased with radiolabelled ³²P for detection by autoradiography.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité