Super Adjustable™ Super Erecta® stem castor carts
Fournisseur: Metro International
5A356EC 5A336BC 5A356BC A366BC
METO5A356ECEA 1168 EUR InStock
METO5A356EC METO5A336BC METO5A356BC METOA366BC
Super Adjustable™ Super Erecta® stem castor carts
Mobilier Étagères
Designed to work in conjunction with the entire Super Erecta® system of shelves and accessories. These Super adjustable wire shelves have a unique corner release system which allows them to be adjusted quickly and easily without the use of tools.
  • Allow for quick and easy adjustability
  • Strong and versatile
  • 5- or 4-tier models
  • Resilient rubber or polyurethane castors with donut bumpers
Shelf has a sleek chrome finish that makes it perfect for dry storage areas, while the open-wire construction minimises dust accumulation and allows a free circulation of air and greater visibility.
Chrome shelves and chrome-plated posts.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité