Galtek® solenoid operated diaphragm valves
Fournisseur: ENTEGRIS INC
203-1414-215 203-3414-215
ENTE203-1414-215EA 0 EUR InStock
ENTE203-1414-215 ENTE203-3414-215
Galtek® solenoid operated diaphragm valves
Vannes Vannes à vide
Two- or three-way diaphragm valves, ¹/₄" orifice, normally closed.
  • All wetted parts are PFA and Kalrez® for high purity and corrosion resistance
  • Wide range of voltages to select from
  • Powerful but compact coil design
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité